Kieselgel, Porengröße: 60 Å 35-60 mesh, hochrein, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

60742-1KG 60742-25KG
60742-1KGEA 123 EUR
60742-1KG 60742-25KG
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 35-60 mesh, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ab4cc0b12527585b6641fb374f4805b5c48959&vid=3f8d94354f149f3abd134327fe45819930dc3924&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR