Kieselgel, Porengröße: 100 Å 70-230 mesh, hochrein für Säulenchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60745-1KG
60745-1KGEA 136 EUR
60745-1KG
Kieselgel, Porengröße: 100 Å 70-230 mesh, hochrein für Säulenchromatographie, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9ae04a1f80ff4d939f7709fdc025817234c7a9&vid=0b9300e6045611a50d2e5cc525da343c6e708ae7&prid=web&clid=SAPDAM