Kieselgel, Porengröße: 100 Å 35-70 mesh, hochrein für Säulenchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60746-1KG
60746-1KGEA 136 EUR
60746-1KG
Kieselgel, Porengröße: 100 Å 35-70 mesh, hochrein für Säulenchromatographie, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=333d0ad5223a90e106e344c5eb00aed228a4b420&vid=7e7df3f1f3902790d7de4a09d3dc485c6b8db31f&prid=web&clid=SAPDAM