VWR®, Digitale Stoppuhr
Lieferant: VWR Collection
609-0139EA 62.1 EUR
609-0139
VWR®, Digitale Stoppuhr
Timer Stoppuhren, digital
Digitale Stoppuhr mit Uhrzeit-/Kalenderanzeige.
  • Chronograph: 1/100 Sekunden
  • Alarmfunktion
  • Speicherfunktion (speichert eine Rundenzeit)
Standards: Geprüft und kalibriert gemäß NIST in einem dreifach akkreditierten, A2LA-akkreditierten Labor (Cert # 2448.01) nach ISO/IEC 17025:2005.
Lieferumfang: Inkl. einer CR2032-Batterie, mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.