Hand-Tachometer
Lieferant: Testo
0563.0465
609-0163EA 243 EUR
609-0163
Hand-Tachometer
Tachometer
Dieser Handheld-Tachometer wurde entwickelt, um die Drehzahl in Motoren zu messen.
  • Einhandbedienung robustes Instrument
  • Speichert Mittelwert / Maximalwerte (letzte Lesung)
  • Infrarot Messabstand bis 600 mm
Lieferumfang: Lieferung mit Kunststoffkoffer, SoftCase Schutzhülle, reflektierende Markierungen und Batterien