VWR®, Digitaler Timer, Vier Kanäle
Lieferant: VWR Collection
609-0181EA 64.7 EUR
609-0181
VWR®, Digitaler Timer, Vier Kanäle
Timer Timer, digital
Dieser 4-Kanal-Timer hat eine Kapazität von 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden oder kann auf eine 12- oder 24-Stunden-Uhr umgestellt werden.
  • Countup oder Countdown
  • Speicherfunktion: Letzte eingestellte Zeit kann wieder aufgerufen werden
  • Kann flach auf einen Tisch gelegt, mit dem einklappbaren Ständer aufrecht aufgestellt oder mit dem praktischen Taschenclip an einem Labormantel befestigt werden
Standards: Diese elektronischen Timer mit Kalibrierzertifikat und individueller Seriennummer werden in einem dreifach akkreditierten / registrierten ISO / IEC 17025: 2005, A2LA akkreditierten Labor (Cert # 2448.01) gegen Geräte kalibriert, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. RoHS-konform.
Lieferumfang: Inklusive AAA Batterie und Kalibrierzertifikat.