VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Lieferant: VWR Collection
609-0198EA 56.4 EUR
609-0198
VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Timer Timer, digital
Countup und Countdown für 59 Minuten, 59 Sekunden.
  • Grüne LED blinkt jede Sekunde während den verbleibenden 10 Sekunden
  • Rote LED blinkt wenn Null erreicht wurde und das Display zeigt die seitdem Alarm vergangene Zeit an
  • Einstellbares Volumen oder Stummschaltung während die LED blinken
  • Drei Countdown-Speicher
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit Batterien, magnetischer Rückseite, Stand/Klemme und Kalibrierzertifikat.