VWR®, Digitaler Timer, drei Kanäle, mit Uhr
Lieferant: VWR Collection
609-0204EA 69.4 EUR
609-0204
VWR®, Digitaler Timer, drei Kanäle, mit Uhr
Timer Timer, digital
Countup und Countdown für 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.
  • Dreizeilige LCD mit 9,6 mm hohen Ziffern: Zeigt drei verschiedene Countdown-/Alarmzeiten gleichzeitig an
  • Genauigkeit des Quarzkristalls beträgt 0,01%
  • Alarm für jeden Kanal ertönt 60 Sekunden lang
  • Wenn Null erreicht wird, ertönt der Alarm, es blinkt ‚TIME’S UP‘ auf und der Timer zählt die seit dem Alarm verstrichene Zeit
  • Der Speicher zeigt die zuletzt programmierte Zeit an
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit Tischständer, Magnet, Batterie und Kalibrierzertifikat.