VWR®, Digitale Stoppuhr, Jumbo
Lieferant: VWR Collection
609-0211EA 49.1 EUR
609-0211
VWR®, Digitale Stoppuhr, Jumbo
Timer Stoppuhren, digital
Digitale Stoppuhr mit großen Ziffern (12,7 mm) für leichte Ablesbarkeit.
  • Zeitbegrenzung: 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
  • 1/100 Sek.-Auflösung für die ersten 30 Minuten, danach mit 1-Sekunden-Auflösung
  • Funktionen: einzelne Reaktion, Timeout, kumulative Zwischenzeiten und eine kontinuierliche Zeitmessung
  • Uhrfunktion (Tageszeit, AM/PM, Datum, Wochentag, Tageszeit-Alarm)
  • Wasserfestes, O-Ring-versiegeltes und stoßfestes ABS-Kunststoffgehäuse mit rutschfesten Gummiseiten
Standards: Konformität mit ISO/IEC 17025; akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit Schlüsselband, abnehmbarer Klammer, Velcro®, Batterie und Kalibrierzertifikat.