VWR®, Digitale Stoppuhr
Lieferant: VWR Collection
609-0212EA 118 EUR
609-0212
VWR®, Digitale Stoppuhr
Timer Stoppuhren, digital
Quarzkristall-Stoppuhr mit großen LCD-Zahlen.
  • Zeitbegrenzung: 9 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden und 99 Hundertstel
  • Funktionen: Einzelaktionen, Timeout, kumulative Zwischenzeiten, Intervallzwischenzeiten, kontinuierliche Zeitmessung, Countdown (mit Alarm)
  • Robustes, wasserdichtes ABS-Kunststoffgehäuse hält Feuchtigkeit, Staub und Dämpfe ab
  • Ideal für die Enzymtests, Viskositätsmessungen, Tierversuche und alle zeitgesteuerten Labortests
Standards: Konformität mit ISO/IEC 17025; akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung inklusive Schlüsselband, Batterie und Zertifikat.