VWR®, Digitaler Timer, drei Kanäle
Lieferant: VWR Collection
62344-588
609-0092EA 45.9 EUR
609-0092 609-0216
VWR®, Digitaler Timer, drei Kanäle
Timer Timer, digital
Zeitbegrenzung: 19 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.
  • Merkmale: Countup/Countdown-Funktion, Ein-/Auszeit, Speicher für T1, T2 und T3, Alarm, Stoppuhr und 12/24-Stunden-Anzeige
  • Dreizeilige Anzeige ermöglicht das gleichzeitige oder einzelne Countdown-Alarm-Timing für bis zu drei Tests
  • Lauter Alarm ertönt, wenn die Zeit seit 1 Minute abgelaufen ist oder er kann manuell ausgeschaltet werden
  • Extra große Ziffern sind im gesamten Labor gut lesbar
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Wird mit Batterien, magnetischer Rückseite und Zertifikat geliefert.