VWR® Original™, Digitaler Timer, Drei Kanäle
Lieferant: VWR Collection
609-0220EA 92.7 EUR
609-0220
VWR® Original™, Digitaler Timer, Drei Kanäle
Timer Timer, digital
Dieser Drei-Kanal-Timer für das Labor ist ideal für die Qualitätskontrolle und experimentelle Anforderungen. Er signalisiert die Trocknungs- und Inkubationszeit, verzeichnet alle Testergebnisse und gibt sogar Alarme für Termine aus.
  • Zeitbegrenzung: 9 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden (Auflösung: 1 Sekunde)
  • Bietet Countdown, unterschiedliche Alarme und Displayanzeige pro Kanal
  • Alarme ertönen 60 Sekunden lang; können manuell abgeschaltet werden oder schalten sich nach 1 Minute automatisch ab
  • Extrem einfache Bedienung
  • Große, gut lesbare 6,3 mm hohe LCD-Ziffern
  • Dank der geringen Größe und des geringen Gewichts leicht zu transportieren
Gewicht: 113 g
Standards: Es wird ein nummeriertes Zertifikat von einem von der A2LA gemäß ISO 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor bereitgestellt, das die Rückführbarkeit auf NIST (National Institute of Standards and Technology) belegt.
Lieferumfang: Wird mit zwei AA-Batterien und Zertifikat geliefert.