VWR® Nano™, Digitaler Timer, Zwei Kanäle
Lieferant: VWR Collection
609-0221EA 33.1 EUR
609-0221
VWR® Nano™, Digitaler Timer, Zwei Kanäle
Timer Timer, digital
Dieser digitale Timer zeigt die Countdown-Alarmzeit/Stoppuhrzeit (aufwärts zählend) oder eine 12/24-Stunden-Uhr an.
  • Zeitbegrenzung: 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden auf zwei gezeiteten Kanälen
  • Zeitauflösung: 1 Sekunde
  • Große Ziffern (1 cm hoch) können aus 3 Metern Entfernung gelesen werden
  • Alarm mit hoher Dezibelzahl ertönt eine Minute lang
  • Der Zweikanalspeicher stellt die Anzeige automatisch auf die ursprünglich programmierte Zeit zurück
Gewicht: 71 g
Standards: Es wird ein nummeriertes Zertifikat von einem von der A2LA gemäß ISO 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor bereitgestellt, das die Rückführbarkeit nach dem National Institute of Standards and Technology belegt
Lieferumfang: Wird mit Batterien, Klemme/Stand, magnetischer Rückseite und Zertifikat geliefert.