VWR® Blue-Steel, Digitaler Timer, ein Kanal
Lieferant: VWR Collection
609-0225EA 70.5 EUR
609-0225
VWR® Blue-Steel, Digitaler Timer, ein Kanal
Timer Timer, digital
Dieser Timer hat ein modernes Design, poliertes Metalletui und eine gummierte Rückseite.
  • Zeitauflösung: 99 Minuten 59 Sekunden
  • Funktionen: Countup oder Countdown
  • Automatischer Bounceback™-Speicher für wiederholende Zeitmessungen: Auch wenn der Timer ausgeschaltet ist, behält er das programmierte Zeitintervall bei
  • Der Speicher kehrt auf Tastendruck zur zuvor programmierten Einstellung zurück
  • Alarm: 60 Sekunden Piepdauer
  • Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Inaktivität
  • Extra große Tasten und Ziffern erleichtern das Einstellen der Zeit und sind im gesamten Labor gut lesbar
Standards: Es wird ein nummeriertes Zertifikat von einem von der A2LA gemäß ISO 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor bereitgestellt, das die Rückführbarkeit auf NIST (National Institute of Standards and Technology) belegt.
Lieferumfang: Lieferung mit einem starken Magneten, robuster, aufklappbarer Ständer, Batterie (1,5 V LR44 Knopfzelle) und Zertifikat