VWR®, Digitaler Timer, vier Kanäle, mit Echtzeituhr
Lieferant: VWR Collection
609-0194EA 75.8 EUR
609-0194 609-0226
VWR®, Digitaler Timer, vier Kanäle, mit Echtzeituhr
Timer Timer, digital
Diese digitalen Timer ermöglichen die simultane Einstellung von vier separaten Kanälen in allen Kombinationen aus Countdown oder Hochzählen (Stoppuhr).
  • Der Time-out-Modus stoppt den Timer für Auszeiten sowohl im Hochzählen als auch im Countdown.
  • 12/24 Stunden Tageszeituhr
  • Große, klare, einzeilige 19 mm Anzeige ermöglicht die Betrachtung von überall im Labor
  • Kapazität von 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden in Sekundenschritten (±0,01 %)
  • Extra lauter, einminütiger Alarm, manuelle Stummschaltung möglich
  • Einzigartiger Speicher zeigt auch zuvor programmierte Countdowns an
Nach Erreichen der Null beginnt der Timer aufwärts zu zählen, um die seit dem Alarm vergangene Zeit anzuzeigen.
Standards: Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, durch A2LA akkreditiert.
Lieferumfang: Lieferung mit Halterung, Stand, Magnet und Batterie.