Digitale Stoppuhr, Stratos® 2
Lieferant: HANHART
205.1705-00
609-1117EA 48.3 EUR
609-1117
Digitale Stoppuhr, Stratos® 2
Timer Stoppuhren, digital
Gewicht: 62 g
  • Einzelnes Ereignis und Split
  • Stoppt die Zeit bis zu zehn Stunden (1/100 Sekunden)
  • Zertifizierte Traceable-Registrierungsaufkleber (CTRS), rückführbar auf NIST
Gewicht: 62 g
Lieferumfang: Wird mit einer 1,5-V-Knopfbatterie geliefert.