p-Kresol ≥99,0% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
61030-25G
61030-25GEA 61.62 EUR
61030-25G
p-Kresol ≥99,0% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
p-Kresol
Beilstein Number: 1305151
RTECS Number: GO6475000
UNSPSC Code: 12190000
Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 202 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: 35,5 °C (1.013 hPa)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 86,0 °C (1.013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002376
CAS-Nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
assay (alkalimetric) Min. 99 %
identity (IR) complying
appearance complying
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
APHA Max. 25
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm