Hexan (Isomerengemisch), extra trocken 99.9%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

610371000 610370010
610371000.EA 27.7 EUR
610371000. 610370010.
Hexan (Isomerengemisch), extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,659 g/cm³
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179311
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless Liquid
Assay ≥99.9 % total C6 isomers
Water ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR