Analysenwaagen, Explorer
Lieferant: OHAUS
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 5195 EUR
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Analysenwaagen, Explorer
Waagen
Eine Serie von Waagen mit Touchscreen, hochentwickeltem Wägesystem und berührungslosen Sensoren für Messungen bis zu vier Nachkommastellen. Die anwenderfreundliche Bedieneinheit kann an der Waagenbasis, an der Wand oder an einer optionalen Säule über der Wägeplattform montiert oder flexibel platziert werden (max. 3 m Abstand mit optionalem Kabel). Das Touchscreen-Display mit universellen Symbolen und informativen Anzeigen erleichtert die Einrichtung und die grundlegende Bedienung. Die berührungslosen Sensoren ermöglichen dem Nutzer ein freihändiges Arbeiten bei empfindlichen Proben. DieMore Product Information