VWR®, Dichte-Sets für VWR-Waagen
Lieferant: VWR Collection
611-2551EA 940 EUR
611-2551 611-2553
VWR®, Dichte-Sets für VWR-Waagen
Waagen
Komplette Sets, die zusammen mit der passenden Waage für die Berechnung der Dichte von Flüssigkeiten (wie z. B. Getränken) oder nicht-absorbierenden Feststoffen (Gestein, Polymere, Edelsteine, Glas, Metalle usw.) geeignet sind. Der Dichte-Assistent ist eine eingebaute Funktion der Waage (außer für SE-Modelle: 611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299, 611-3344). Dichte-Sets sind nicht für die Verwendung mit Feuchtemessgeräten bestimmt. Beide Sets enthalten ähnliche Artikel, sie unterscheiden sich jedoch durch den Aufsatz für den Waagenkonus:
  • Glas-Messbecher, 150 mm hoch, Ø 50 mm, 250 ml
  • Glas-Messbecher, 95 mm hoch, Ø 65 mm, 250 ml
  • Thermometer
  • Glas-Senkkörper
  • Probenhalterung für schwimmende/nicht schwimmende Proben
  • Aufhängung für Probenhalterung oder Senkkörper
  • Stütze für Probenhalterung/Senkkörper
  • Stütze für Glasbecher
Dichte-Set DT002 für VWR®-Analysenwaagen der Serien SM, SMG, LA, LAG, LP, LPG, LPW, LPWG, LPC, LPCG, SE oder TS, TA, TP, TPW oder TPC mit einer Ablesbarkeit von 0,01; 0,1 oder 1 mg.
Dichte-Set DT004 für VWR®-Präzisionswaagen der Serien LP, LPG, SE und TP mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g.