Portionierungswaagen, Lebensmittelbereich, Serie FD
Lieferant: OHAUS
71170445
611-2812EA 670 EUR
611-2812
Portionierungswaagen, Lebensmittelbereich, Serie FD
Waagen
Eine robuste, leicht zu reinigende Portionierungswaage aus Edelstahl für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, die eine stabile Gewichtsanzeige innerhalb von 2 Sekunden liefert. Die Waage kann mit Netzstrom oder Akku betrieben werden (Akkulebensdauer beträgt 120 Stunden) und ist mit einer automatischen Abschaltung für stromsparenden Betrieb ausgestattet. Sie verfügt über einen Kontrollwägemodus (positiv und negativ) mit drei LED-Anzeigen (rot, gelb, grün) und akustischem Alarm.
  • Sollwert-Taste zur Eingabe von Zielgewichten
  • Nivellierfüße und Frontlibelle
  • Erfüllt die Anforderungen von HACCP
  • Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 19 mm hohen Ziffern
  • Externe Kalibrierung
Lieferumfang: Supplied with mains transformer.