VWR®, Dichtemesssystem, tragbar
Lieferant: VWR Collection
611-3131EA 1350 EUR
611-3131
VWR®, Dichtemesssystem, tragbar
Waagen
Ein komplett tragbares System für Dichtemessungen, bestehend aus einer tragbaren Waage plus einem Dichtebestimmungs-Kit für Feststoffe und Flüssigkeiten mit dem erforderlichen Zubehör, alles in einem maßgeschneiderten Gerätekoffer.
  • Präzisionswaage
  • Dichtebestimmungs-Kit für Feststoffe und Flüssigkeiten
  • Kalibriergewicht, Klasse F1, 200 g
  • Installierte Software auf der Waage für die automatische Kalibrierung von Feststoffen und Flüssigkeiten
  • Dichte-Messwerte werden direkt auf dem Waagendisplay angezeigt
Die tragbare Waage LPC-313 verfügt über einen optionalen externen Akku und einen runden Windschutz (Ø 135 mm), passend für die runde Waagschale mit Ø 90 mm.
Tragekoffer: B×T×H: 370×480×150 mm
Gewicht: 4,5 kg
Lieferumfang: Das System wird mit Waage, rundem Windschutz, Kalibriergewicht, graduiertem Zylinder (250 ml), graduiertem Becher (250 ml), analogem Thermometer, Glas-Senkkörper, Probenkorb, Aufhängearm und Stützen in einem Tragkoffer geliefert.