Industrielle Tischwaagen, Serie Ranger 4000
Lieferant: OHAUS
30236943 30231099 30231100 30231101 30237016 30237017 30237018 30237019
611-3414EA 690 EUR
611-3414 611-3408 611-3409 611-3410 611-3415 611-3416 611-3417 611-3418
Industrielle Tischwaagen, Serie Ranger 4000
Waagen
Eine kompakte Mehrzweckwaage für präzise und schnelle Ergebnisse. Anwendungsmodi umfassen Wägen, Prozentwägen, Stückzählen, Summieren, dynamisches Wägen und Anzeigespeicher
  • Helle weiße LED-Anzeige, geeignet für schlechte Lichtverhältnisse
  • Tragbar (Nettogewicht 5,9 kg) mit robustem Aluminium-Druckguss-Gehäuse und wiederaufladbarem Akku
  • Einfache Tastatur; 5-Tasten-Bedienung und intuitive SmarText™ Software
  • Stabilisierung innerhalb von 1 Sekunde
  • Kontrollwäge-LEDs sowie akustische Signale
Standards: Erfüllt die Klasse-III-Anforderungen derMore Product Information