Halbmikrowaagen, Serie Pioneer PX®
Lieferant: OHAUS
30478196 30478197 30480168 30480169 30485340 30485341
611-4369EA 3525 EUR
611-4369 611-4370 611-4396 611-4397 611-4398 611-4399
Halbmikrowaagen, Serie Pioneer PX®
Waagen
Die Halbmikrowaagen der Serie Pioneer PX verbinden grundlegende Wägefunktionen mit Leistung und bieten hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung. Die PX-Modelle sind preiswert und für einen intelligenten Betrieb intuitiv gestaltet. Die robuste Konstruktion mit Untergehäuse aus Metallguss, Metall-Unterbau und Waagschale aus Edelstahl ist für eine langfristige Nutzung konzipiert.
  • Großer Ablesewinkel mit hellem, hintergrundbeleuchtetem LCD-Display
  • Zweizeilige Anzeige für zusätzliche Informationen oder Anweisungen
More Product Information