Portable Waagen, Serien Navigator NV und NVT
Lieferant: OHAUS
30456382 30456383 30456384 30456385 30456386 30456387 30456388 30456389 30456390 30456391 30456392 30456393 30456394 30456395 30467835 30467836 30467838 30467837 30615581 30615582 30615583 30615584 30615585 30615586 30615587
611-4459EA 298 EUR
611-4459 611-4460 611-4464 611-4465 611-4466 611-4467 611-4468 611-4469 611-4470 611-4478 611-4479 611-4480 611-4484 611-4485 611-4666 611-4667 611-4669 611-4668 611-5054 611-5055 611-5056 611-5057 611-5058 611-5059 611-5060
Portable Waagen, Serien Navigator NV und NVT
Waagen
Tragbare Navigator-Waagen eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Wägeanwendungen im Labor oder in der Industrie und im Bildungsbereich. Navigator ist eine leistungsstarke Waage, die robust und multifunktional ist, eine schnelle Stabilisierungszeit bietet, einen Überlastschutz bei der vierfachen Nennkapazität bietet und einfach zu bedienen ist.
  • Entwickelt für Genauigkeit und Wiederholbarkeit bei elementaren Wägeanwendungen
  • Verbesserte Produktivität und höherer Durchsatz mit kurzer Stabilisierungszeit (weniger als eine Sekunde)
  • Platzsparendes Design ermöglicht eine stapelbare Lagerung (bei NV-Modellen)
  • Mechanischer Überlastschutz schützt die Waage und erhöht die Lebensdauer
Das Überlastschutzsystem ist auf das Vierfache der Nennkapazität ausgelegt, um die Waage wirkungsvoll zu schützen. Eine integrierte Transportsicherung schützt die Wägezelle beim Transport oder bei der Lagerung.
Geeignet für den Einsatz in Ausbildung, im Außendienst, Labor und Forschung, Industrie und Fertigung, Büro, Gewerbe und Fertigung. Ideal für Lebensmittel, Stückzählung, Portionierung und Vorverpackung. Wägeeinheiten wie kg, g, lb, oz, lb: oz, ozt, dwt, ct und Grain mit Wiege-, Stückzählungs-, Prozentwägungs- und Kontrollwägungsmodi.
Bestimmte Modelle der Serie sind OIML/EG-baumustergeprüft und erfüllen die Anforderungen für eichpflichtige Anwendungen.
Lieferumfang: Wird mit AC-Netzadapter geliefert; die 4 erforderlichen C-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.