VWR® Präzisionswaagen, Premium Serie
Lieferant: VWR Collection
611-4801EA 960.55 EUR
611-4801 611-4802 611-4803 611-4804 611-4805 611-4806 611-4807 611-4808 611-4809 611-4810 611-4811 611-4812 611-4813 611-4814 611-4815 611-4816 611-4817 611-4818 611-4819 611-4820 611-4821 611-4822 611-4823 611-4824 611-4825 611-4826 611-4827 611-4828 611-4829 611-4830 611-4831 611-4832 611-4833 611-4834 611-4835 611-4836
VWR® Präzisionswaagen, Premium Serie
Waagen
Eine Auswahl von 36 Premium-Waagen mit hoher Mess- und Wiederholgenauigkeit, kombiniert mit einer einfachen, intuitiven Bedienung und einem großen Touchscreen für Standard-Anwendungen in Labor-, Industrie- und akademischen Umgebungen.
  • Hochgenaue Ergebnisse (High-End-Wiegetechnologie)
  • Schnelle Stabilisierungszeiten
  • Leicht zu reinigen und hohe chemische Beständigkeit
  • Bedienfeld mit hoher Auflösung, Touchscreen-Funktionalität und 8 Sprachoptionen
  • Überlastungsschutz
  • Zukunftssichere USB-Typ-C-Schnittstelle
  • Unterflurwägung möglich
  • Datenübertragung als Tabelle, Text und ASCII-Protokolle
  • Sechs integrierte Anwendungen mit GLP / GMP-kompatibler Datenausgabe: Wiegen und Dosieren, Zählen, prozentuales Wiegen, Dichtebestimmung, Umrechnung von Masseneinheiten und Tierwägung
Diese hochwertigen Waagen haben ein Gehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT) mit einer exzellenten Chemikalienbeständigkeit. Die intuitiv, über einen großen Touchscreen, zu bedienende Steuereinheit besteht aus Glas. Die Waagschale besteht aus Edelstahl. Alle Präzisionsmodelle (PBA) verfügen über einen runden Windschutz aus Glas und bieten einen bequemem Zugriff auf die Waagschale. Durch die spezielle Beschichtung des Windschutzes werden Wägefehler minimiert, die durch elektrostatisch geladene Proben verursacht werden. Präzisionsmodelle mit einer Ablesbarkeit von 10, 100 oder 1000 mg haben keinen Windschutz.
Modelle mit interner 'One-Touch-Kalibrierung' sind im Modellnamen mit I gekennzeichnet. FC Modelle haben ein Werkskalibrierzertifikat.
Standards: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1.