VWR®, Kalibriergewichte, Klasse F2
Lieferant: VWR Collection
611-8095EA 176 EUR
611-8095 611-8096 611-8097 611-8098 611-8099 611-8100 611-8125 611-8126 611-8127 611-8128 611-8129 611-8130 611-8154 611-8155 611-8156 611-8157 611-8158 611-8159 611-8160 611-8161 611-8162 611-8163 611-8164 611-8165 611-8166 611-8167 611-8168 611-8169 611-8170 611-8171 611-8172 611-8173 611-8174 611-8175 611-8176 611-8177 611-8178 611-8179 611-8180 611-8181 611-8182 611-8183 611-8184 611-8185 611-8186 611-8187 611-8188 611-8189 611-8190 611-8195 611-8196 611-8197 611-8198 611-8199 611-8200 611-8223 611-8224 611-8225 611-8226 611-8227
VWR®, Kalibriergewichte, Klasse F2
Diese Gewichte aus Edelstahl der Klasse F2 eignen sich für Anwender, die moderate Toleranzwerte bei ihrer Kalibrierung und den alltäglichen Wägeaufgaben benötigen.
  • Drahtgewichte bis 500 mg in Kobaltlegierung
  • Eindeutige Identifikationsnummer gewährleistet Rückführbarkeit (bei Gewichten ab 1 g)
  • Lasergravur verbessert die Lesbarkeit der Markierung
  • Erhältlich mit oder ohne COFRAC-Zertifikat
Entsprechen den OILM R111-Empfehlungen.
Standards: Entsprechen den OILM R111-Empfehlungen.
Bestellinformation: Alle Gewichte von 1 mg bis 20 kg sind mit oder ohne COFRAC-Zertifikat erhältlich; nähere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Webseite oder bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum. Gewichtsätze sind ebenfalls erhältlich – bitte suchen Sie hierfür nach „Kalibriergewichtssätze, Klasse F2“.
Verpackung: Die Kunststoffgehäuse sind mit einem vakuumdichten Schutzfilm versehen, um zu gewährleisten, dass das Gehäuse und das Kalibriergewicht während des Transports geschützt sind.