Waage, Zubehör, Justier- und Prüfgewicht, Typ: Einzelgewicht, Klasse: F2, Gewicht: 20 mg, Toleranz: +/- 0,10 mg, mit Zertifikat, Mat erial: Edelstahl, Verpackung: Etui 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Waage, Zubehör, Justier- und Prüfgewicht, Typ: Einzelgewicht, Klasse: F2, Gewicht: 20 mg, Toleranz: +/- 0,10 mg, mit Zertifikat, Mat erial: Edelstahl, Verpackung: Etui 1 * 1 ST