Waage, Zubehör, Justier- und Prüfgewicht, Typ: Gewichtssatz, Klasse: F2, Gewicht: 1 mg - 100 g, Toleranz: bei 100 g +/- 1,5 mg, ohne Zertifikat, Material: Kobalt, Edelstahl, Holzkiste 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Waage, Zubehör, Justier- und Prüfgewicht, Typ: Gewichtssatz, Klasse: F2, Gewicht: 1 mg - 100 g, Toleranz: bei 100 g +/- 1,5 mg, ohne Zertifikat, Material: Kobalt, Edelstahl, Holzkiste 1 * 1 ST