VWR®, Kalibriergewichte, Klasse 1
Lieferant: VWR Collection
611-8759EA 0 EUR
611-8759 611-8760 611-8761 611-8762 611-8763 611-8764 611-8765 611-8766
VWR®, Kalibriergewichte, Klasse 1
Gewichte Kalibriergewichte
Gewichte aus Edelstahl gemäß Klasse 1 zur präzisen Prüfung und Justierung von elektronischen Waagen.
Standards: ASTM certified.
Lieferumfang: Die einzelnen Gewichte werden ohne Zertifikat geliefert.