Pipettenständer, kreisförmig
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F189550000
612-0013EA 101 EUR
612-0013
Pipettenständer, kreisförmig
Pipettenständer
Pipettenständer aus weißem PP.
  • Für 28 Pipetten
  • 10 Löcher mit 14-mm-Durchmesser
  • 18 Löcher mit 11-mm-Durchmesser
Ø×H: 178×178 mm