Messzylinder, hohe Form, PP
Lieferant: KARTELL
1075 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1094 1082CASE 1094CASE 1080CASE
612-0936EA 9.2 EUR
612-0936 612-0937 612-0938 612-0939 612-0940 612-0941 612-0942 612-0943 KART1082CASE KART1094CASE KART1080CASE
Messzylinder, hohe Form, PP
Zylinder Messzylinder
PP, hochtransparent, hohe Form.
  • Mit Ausguss und Fünfkantfuß für bessere Stabilität
  • Wasserabweisende Wandung, keine Meniskusbildung, ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Mit erhabener Graduierung
ISO 6706, BS 5404
Standards: ISO 6706, BS 5404