Messzylinder
Lieferant: KARTELL
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577
612-0951EA 9.8 EUR
612-0951 612-0952 612-0953 612-0954 612-0955 612-0956 612-0957 612-0958
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
PMP (TPX®), transparent, hohe Form.
  • Mit Ausguss, Sechkskantfuß und erhabener weißer Graduierung
  • Keine Meniskusbildung, keine chemische Absorption, nicht benetzende Oberfläche, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Verwendbar mit Flüssigkeiten bis max. +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Standards: ISO 6706, BS 5404 Teil 2