Pasteur-Pipetten, mit Paddel
Lieferant: ALPHA LABORATORIESCHEMICALS
LW4295
612-1731EA 59.6 EUR
612-1731
Pasteur-Pipetten, mit Paddel
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
LDPE, nicht toxisch, lebensmitteltauglich.
  • Zum Dispensieren und für Mischvorgänge
  • Ideal für Latexagglutination, Schwangerschaftstests und für Blutgruppenbestimmung