Pipettenständer
Lieferant: SCHAEFER GUENTHER KUNSTSTOF
112702
612-1818EA 380 EUR
612-1818
Pipettenständer
Pipettenständer
Pipettenständer aus durchsichtigem Acryglas.
  • Für fünf Mikroliterpipetten
  • Mit weißem Zwischenboden
  • Für alle Pipettenmarken