Pipetten-Zylinder
Lieferant: KARTELL
592
612-1820EA 87 EUR
612-1820
Pipetten-Zylinder
Dosen Pipettenbehälter
PP, mit PE-Deckel.
  • Kann ohne Deckel zum Autoklavieren von Pipetten (20 Min. bei 120 °C) verwendet werden
  • Schnappdeckel zum Schutz der Pipetten vor Staub während des Transports
  • Einfaches Kürzen durch Zuschneiden sowie Nutzung als Behälter zum Einweichen verschmutzter Pipetten möglich
Ø×H ext/int: 82×426/410 mm