Pipettierhelfer, micro-classic
Lieferant: Brand
25900
612-1912EA 55.4 EUR
612-1912
Pipettierhelfer, micro-classic
Pipetten Pipettierhelfer
Für Einweg-Mikropipetten mit Ringmarke und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmischpipetten) und mit einem Ansaugenden-Durchmesser von max. 5 mm.
  • Ergonomische Form zur einfachen Handhabung und komfortablen Arbeitsweise
  • Für IVF-Labore und medizinische Labore geeignet
  • Verringerung der Infektionsgefahr beim Umgang mit infektiösem Material
  • Adapter (drehbar für rechts- bzw. linkshändige Arbeitsweise) und Saugschlauch autoklavierbar