Automatische Büretten, stellt sich selbst auf Null, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3640-0010 3640-0025 3640-0050
612-2583EA 196 EUR
612-2583 612-2584 612-2585
Automatische Büretten, stellt sich selbst auf Null, Nalgene®
Büretten
Glasklares Acryl, mit PMP-Spitze, Hahn und Stopfen aus TFE, LDPE-Flasche mit PP-Schraubverschluss, 1-m-PVC-Schlauch.
  • Beständig gegen verdünnte Mineralsäuren und -basen, mit Ausnahme von HF und NH₄OH
  • Nicht geeignet für Alkohol und organische Lösungsmittel
Langlebig, hervorragend geeignet für Routineaufgaben, in Schulen, Industrielaboren und für den Einsatz vor Ort.
ASTM E287
Standards: ASTM E287