Kit zur Nullpunkt-Justierung für Büretten, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3645-2550
612-2587EA 47.3 EUR
612-2587
Kit zur Nullpunkt-Justierung für Büretten, Nalgene®
Büretten
Zur Nullpunkt-Justierung von Plastik- oder Glasbüretten.
Besteht aus einer 1000-ml-Flasche aus weichem LDPE, durchsichtigem 1,2-m-PVC-Schlauch, Füllröhrchen aus PP und einem Adapter.