VWR®, Füllkugel für Pipetten
Lieferant: VWR Collection
612-2691EA 52.8 EUR
612-2691 612-2693
VWR®, Füllkugel für Pipetten
Pipetten Pipettierbälle
Naturlatex.
  • Für Pasteurpipetten, kleine Pipetten und medizinische Tropfenzähler
Fassungsvermögen: 1 bis 2 ml
Länge: 43/52 mm