VWR®, Sicherheitssaugbälle zum Füllen von Pipetten
Lieferant: VWR Collection
612-2703EA 28.7 EUR
612-2703
VWR®, Sicherheitssaugbälle zum Füllen von Pipetten
Pipetten Pipettierbälle
Rotes Kautschuk mit weißem Kunststoffadapter und konischem Silikonadapter, autoklavierbar.
  • For large and small capacity pipettes
  • Conical adapter connects pipettes more securely, avoids breakages because it requires less force to fit on the bulb
  • Elastic cord for attaching the bulb to a reagent vessel or to a user's wrist
Kapazität: 15 ml