96 Well-Mikrotiterplatten, unbehandelt, BRANDplates®
Lieferant: Brand
781600 781601 781602 781603 781604 781605 781607 781608 781610 781611 781660 781661 781662 781663 781665 781668 781670 781671 781614 781615
735-2000EA 105 EUR
735-2000 735-2001 735-2002 735-2003 735-2004 735-2005 735-2006 735-2007 735-2008 735-2009 735-2022 735-2023 735-2024 735-2025 735-2026 735-2027 735-2028 735-2029 612-3668 738-0190
96 Well-Mikrotiterplatten, unbehandelt, BRANDplates®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS, standard oder transparenter Boden. Die Platten sind mit verschiedenen Well-Formen (rundem U-Boden, konischem V-Boden, flachem F-Boden oder flachem C-Boden mit abgerundeten Ecken), in verschiedenen Farben und in steriler bzw. unsteriler Ausführung erhältlich.
  • Alle BRANDplates® sind mit alphanumerischer Kennzeichnung der Wells versehen, stapelbar und mit den meisten Wasch- und Mikroplatten-Lesegeräten einsetzbar
  • Weiße Platten werden in der Lumineszenzmessung eingesetzt, da weiß besonders gut reflektiert und „Cross-Talk“ minimiert wird. Schwarze Platten überzeugen durch minimiertes „Hintergrundrauschen“ bei Fluoreszenzmessungen
  • Sterile Platten werden in Einzelverpackung mit Deckel geliefert
pureGrade™: Unbehandelt, mittlere Bindungskapazität (medium binding), unsterile Oberfläche. Diese Platten werden für homogene Assays, Screening und Lagerung eingesetzt.
pureGrade™ S: Unbehandelt, sterile Oberfläche. Diese ß-sterilisierten Platten eignen sich besonders für bakteriologische Assays.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays
Standards: BRANDplates® sind nicht zytotoxisch gemäß ISO 10993-5, frei von Pyrogenen/Endotoxinen (<0,01 EU/ml) und frei von DNA, DNase und RNase. Sterile Produkte entsprechen ISO 11137 und AAMI-Richtlinien, SAL 10-⁶.