VWR®, Flaschenaufsatz-Dispenser
Lieferant: VWR Collection
612-4750EA 303 EUR
612-4750 612-4751 612-3669 612-3670 612-3671 612-3672
VWR®, Flaschenaufsatz-Dispenser
Flaschenaufsatz-Dispenser
Variables Volumen, autoklavierbar.
  • Ventilsystem mit Stahlfeder
  • PP mit Präzisionsglas-Zylinder
  • Schnelles und benutzerfreundliches System zur Volumeneinstellung
  • Zusätzliche Feineinstellung des Volumens durch Drehregler für Rechts- und Linkshänder
  • Adapter ermöglicht die Drehung des Dispensers auf den Flaschen in die gewünschte Position
Die Standard-PP-Dispenser mit Glaszylinder eignen sich für wässrige Flüssigkeiten sowie verdünnte Säuren und Laugen – nicht jedoch für die Verwendung mit Lösungsmitteln und Flusssäure, die das PP angreifen (fürMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable