Messkolben zur Bestimmung des Ölgehalts, weiße Graduierung, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
365538
612-3805EA 111 EUR
612-3805
Messkolben zur Bestimmung des Ölgehalts, weiße Graduierung, SILBERBRAND
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit hohlem NS-Stopfen aus Glas.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Unterteilung 0 bis 5 ml (Fehlergrenze 0,10 ml ±)
  • Unterteilung 5 bis 30 ml (Fehlergrenze 0,5 ml ±)
Zur Bestimmung des Ölgehalts in Wasser-in-Öl-Emulsionen (z. B. Bohröl).
Standards: DIN 51368.