Messkolben, Klasse A
Lieferant: VITLAB
67604
612-3807EA 27.4 EUR
612-3807
Messkolben, Klasse A
Kolben Messkolben
PMP (TPX®), transparent, mit NS-Stopfen aus PP.
  • Mit individuell auf ‘In’ justierter Ringmarke
  • Mit aufgedruckter Chargennummer
  • Mit Chargenzertifikat
DIN EN ISO 1042
Standards: DIN EN ISO 1042