Messzylinder
Lieferant: SciLabware
CTA0010P CTA0025P CTA0050P CTA0100P CTA0250P CTA0500P CTA1000P
612-3917EA 25.9 EUR
612-3917 612-3918 612-3919 612-3920 612-3921 612-3922 612-5696
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, Klasse A.
  • Sechskantfuß, rutschfest, saugt sich nicht fest, mit Ausguss, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Verbesserte, sehr präzise blau aufgedruckte Graduierung
  • Autoklavierbar – Genauigkeit wird nicht beeinträchtigt
Standards: ISO 6706