Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Lieferant: SciLabware
3295/24ASWC 3295/22ASWC 3295/26ASWC 3295/28ASWC 3295/12AS 3295/14AS 3295/16AS 3295/18AS
612-3970EA 52.5 EUR
612-3970 612-3959 612-3971 612-3972 612-3973 612-3974 612-3975 612-3976
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Büretten
Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.
  • Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
  • PTFE-Küken für fettfreie Funktion
  • Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen
Standards: ISO 385.