Messzylinder, hohe Form, Klasse B
Lieferant: witeg Labortechnik
7.000.002
612-4151EA 3.2 EUR
612-4151
Messzylinder, hohe Form, Klasse B
Zylinder Messzylinder
PP, sehr gut durchscheinend, hohe Form.
  • Ausguss, fünfeckiger Fuß sorgt für exzellente Stabilität nichtbenetzende Wände, keine Meniskusbildung sehr gute Chemikalienbeständigkeit Permanente, erhabene Graduierungen
Standards: ISO 6706, BS 5404