VWR®, Messzylinder, hohe Form, Klasse B, PP
Lieferant: VWR Collection
612-4401EA 77.6 EUR
612-4401 612-4402 612-4403 612-4404 612-4405 612-4406 612-4407
VWR®, Messzylinder, hohe Form, Klasse B, PP
Zylinder Messzylinder
PP, durchscheinend, hohe Form, Klasse B.
  • Erhabene Graduierung mit Ringmarken, blau aufgedruckt
  • Breiter Sechskantfuß für verbesserte Standfestigkeit
  • Tropffreie Lippe
  • Autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten
Keine Benetzung bedeutet kein Flüssigkeitsverlust. Die abgegebene Menge entspricht genau der gemessenen Flüssigkeitsmenge.
DIN 12681, ISO 6706
Standards: DIN 12681, ISO 6706
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable