Measuring cylinders, tall form, class B, PMP
Lieferant: Brand
34720 34728 34748 34762 34908 34928 34938 34948 34954 34962
612-4326EA 9.3 EUR
612-4326 612-4327 612-4329 612-4331 612-4631 612-4633 612-4634 612-4635 612-4636 612-4637
Measuring cylinders, tall form, class B, PMP
Zylinder Messzylinder
PMP, glasklar, hohe Form, Klasse B.
  • Justiert auf 'In'
  • Wahlweise mit blauer oder erhabener Graduierung (erhabene Graduierung fürs Autoklavieren empfohlen)
  • Thermische Belastungen bis 121 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze
  • Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
DIN 12 681 / ISO 6706
Standards: DIN 12 681 / ISO 6706